Learn More
Lingot de gallium, 99,99999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
235.00€ - 2144.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-55-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Ga |
Poids moléculaire (g/mol) | 69.72 |
Numéro MDL | MFCD00134045 |
Clé InChI | GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom |
CID PubChem | 5360835 |
ChEBI | CHEBI:49631 |
Nom IUPAC | gallium |
SMILES | [Ga] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11395749
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010186.14 |
25 g |
235.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11331238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010186.18 |
50 g |
383.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11341238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010186.30 |
250 g |
1377.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11351238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010186.36 |
500 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-55-3 | |
69.72 | |
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N | |
5360835 | |
gallium |
Ga | |
MFCD00134045 | |
gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom | |
CHEBI:49631 | |
[Ga] |
Spécification
Gallium ingot | |
7440-55-3 | |
Ga | |
UN2803 | |
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N | |
gallium | |
5360835 | |
99.99999% |
Argent | |
(Base des métaux) | |
MFCD00134045 | |
gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom | |
[Ga] | |
69.72 | |
CHEBI:49631 | |
Ingot |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H290
Peut être corrosif pour les métaux.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :GALLIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 231-163-8
missing translation for 'rtecsNumber' : LW8600000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : Nécessite une expédition sous 24 h avec conditionnement à froid ; Entreposer entre 2°C et 8°C.
Recommended Storage : À conserver au froid
- Gallium
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
RUO – Research Use Only