Learn More
Sulfure de gallium(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11314298
Sulfure de gallium(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11314298
1 g
Click to view available options
Quantité:
0.2 g
1 g
5 g
Code produit. 11314298
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041538.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Gallium(III) sulfide is used in semiconductor materials, functional ceramic materials, fluorescent powder and photoelectric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12024-22-5
Formule moléculaire Ga2S3
Poids moléculaire (g/mol) 235.63
Numéro MDL MFCD00016106
Clé InChI BVSHTEBQPBBCFT-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC digallium(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Ga+3].[Ga+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallium(III) sulfide
Point de fusion 1255°C
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Poids de la formule 235.63
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture Sensitive
Densité 3.77g/mL
Nom du produit
Sulfure de gallium(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >