Learn More
Sulfure de gallium(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
56.68€ - 483.41€
Identifiants chimiques
CAS 12024-22-5
Formule moléculaire Ga2S3
Poids moléculaire (g/mol) 235.63
Numéro MDL MFCD00016106
Clé InChI BVSHTEBQPBBCFT-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC digallium(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Ga+3].[Ga+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11316718
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013387.02
0.5 g
56.68€
0.50g
11396708
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013387.04
2 g
145.73€
2g
11306718
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013387.09
10 g
483.41€
10g
Description
Description
Gallium(III) sulfide is used in electronics and photonics. It acts as an active material in lithium secondary batteries. Further, it is used in thin-film solar cells. It is also used to prepare gallium lanthanum sulfide glass by reacting with lanthanum sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12024-22-5
235.63
BVSHTEBQPBBCFT-UHFFFAOYSA-N
[S--].[S--].[S--].[Ga+3].[Ga+3]
Ga2S3
MFCD00016106
digallium(3+) trisulfanediide
Spécification
Gallium(III) sulfide
12024-22-5
(Base des métaux)
MFCD00016106
BVSHTEBQPBBCFT-UHFFFAOYSA-N
digallium(3+) trisulfanediide
235.63
Odorless
3.77 g/mL
1255°C
Poudre
Ga2S3
UN3260
[S--].[S--].[S--].[Ga+3].[Ga+3]
235.63
99.99%
Moisture sensitive
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 234-692-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante