Learn More
Séléniure de gallium(III), 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
67.40€ - 266.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12024-24-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Ga2Se3 |
Numéro MDL | MFCD00016103 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15412377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045572.03 |
1 g |
67.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15422377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045572.06 |
5 g |
266.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Gallium (III) Selenide is a crystalline solid used as a semiconductor and in photo optic applications. It is also used as an intermediate in food, agricultural and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12024-24-7 | |
Ga2Se3 | |
MFCD00016103 |
Spécification
Gallium (III) selenide | |
Grumeau fritté | |
Ga2Se3 | |
UN3077 | |
376.33 |
12024-24-7 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00016103 | |
Decomposes with water. | |
99.99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H330-H373
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par inhalation.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only