Learn More
Oxyde de gallium(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11346008
Oxyde de gallium(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11346008
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11346008
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010508.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
À utiliser comme matériau évaporé et comme cible de pulvérisation de 99,999 % dans les films diélectriques
Gallium(III) oxide is used in vacuum deposition. It is useful for making semiconductor devices, gallium-alumina catalyst, gas sensors, luminescent phosphors and dielectric coatings of solar cells. Used as an evaporated material and sputtering target of 99.999% in dielectric films. It shows potential for developing deep-ultraviolet TCOs (Transparent Conductive Oxides) and transparent electrodes for ultraviolet optoelectronic devices. Recent studies report that gallium oxide can be a strong contender for power electronic devices for example in ultrahigh-voltage power switching applications. Films made of gallium oxide have gained commercial interest owing to their gas sensitive characteristics, and glasses made with gallium oxide are the preferred optical materials for use in advanced technologies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12024-21-4
Formule moléculaire Ga2O3
Poids moléculaire (g/mol) 187.44
Numéro MDL MFCD00011020
Clé InChI AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC digallium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallium(III) oxide
Point de fusion 1900°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre ou grumeau
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water; soluble in most of the acids.
Poids de la formule 187.44
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.92
Aspect White powder or lump
Densité 6.44
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotS20J049 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/06/2023 Catalog Number010508.22,010508.14,010508.06,010508
Nom du produit
Oxyde de gallium(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >