Learn More
Solution de nitrate de gallium(III), 9-10 % w/w de Ga, Thermo Scientific Chemicals
154.00€ - 681.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13494-90-1 |
---|---|
Formule moléculaire | GaN3O9 |
Poids moléculaire (g/mol) | 255.735 |
Numéro MDL | MFCD00011016 |
Clé InChI | CHPZKNULDCNCBW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | gallium nitrate, ganite, gallium nitrate anhydrous, nitric acid, gallium salt, unii-y2v2r4w9tq, gallium iii nitrate, ccris 4493, nitric acid, gallium 3+ salt, y2v2r4w9tq, gallium salt |
CID PubChem | 61635 |
Nom IUPAC | gallium ; trinitrate |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Ga+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11355807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043484.18 |
50 g |
154.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11345807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043484.30 |
250 g |
681.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Gallium(III) nitrate solution, is used as the material for producing gallium salts and for scientific research and chemical reagent. It is also used as an intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13494-90-1 | |
255.735 | |
CHPZKNULDCNCBW-UHFFFAOYSA-N | |
61635 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Ga+3] |
GaN3O9 | |
MFCD00011016 | |
gallium nitrate, ganite, gallium nitrate anhydrous, nitric acid, gallium salt, unii-y2v2r4w9tq, gallium iii nitrate, ccris 4493, nitric acid, gallium 3+ salt, y2v2r4w9tq, gallium salt | |
gallium ; trinitrate |
Spécification
Gallium (III) nitrate solution | |
Liquide | |
MFCD00011016 | |
gallium nitrate, ganite, gallium nitrate anhydrous, nitric acid, gallium salt, unii-y2v2r4w9tq, gallium iii nitrate, ccris 4493, nitric acid, gallium 3+ salt, y2v2r4w9tq, gallium salt | |
CHPZKNULDCNCBW-UHFFFAOYSA-N | |
gallium ; trinitrate | |
61635 | |
Ga 9 to 10% w/w |
13494-90-1 | |
GaN3O9 | |
UN3218 | |
It is soluble in water. | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Ga+3] | |
255.735 | |
255.73 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H314-H318
Peut aggraver un incendie ;
comburant.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
P210-P220-P221-P234-P260-P264b-P271-P280-P284-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P390-P501c
H271-H290-H314-H331
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRATES, INORGANIQUES, SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-815-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only