Learn More
Iodure de gallium(III), ultra sec, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
72.80€ - 224.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13450-91-4 |
---|---|
Formule moléculaire | GaI3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 450.436 |
Numéro MDL | MFCD00016107 |
Clé InChI | DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | gallium iii iodide, gallium iodide, gallium triiodide, acmc-20akty, gallium iodide,, gallium iii iodide, anhydrous, gallium iii iodide, ultra dry, gallium iii iodide trace metals basis, gallium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis |
CID PubChem | 83478 |
Nom IUPAC | triiodogallane |
SMILES | [Ga](I)(I)I |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11398527
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035699.03 |
1 g |
72.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11388527
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035699.06 |
5 g |
224.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Gallium(III) iodide is widely used as lewis acid, a precursor of organogallium reagents. It can also be involved in detection of solar neutrinos.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13450-91-4 | |
450.436 | |
DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K | |
83478 | |
[Ga](I)(I)I |
GaI3 | |
MFCD00016107 | |
gallium iii iodide, gallium iodide, gallium triiodide, acmc-20akty, gallium iodide,, gallium iii iodide, anhydrous, gallium iii iodide, ultra dry, gallium iii iodide trace metals basis, gallium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis | |
triiodogallane |
Spécification
345°C (sublimation) | |
212°C | |
Jaune à vert | |
99.999% (Metal basis) | |
MFCD00016107 | |
Soluble in aromatic solvents. | |
[Ga](I)(I)I | |
450.436 | |
450.43 | |
Yellow-green powder |
Gallium(III) iodide | |
13450-91-4 | |
Poudre ultra sèche | |
GaI3 | |
gallium iii iodide, gallium iodide, gallium triiodide, acmc-20akty, gallium iodide,, gallium iii iodide, anhydrous, gallium iii iodide, ultra dry, gallium iii iodide trace metals basis, gallium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis | |
DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K | |
triiodogallane | |
83478 | |
Light and moisture sensitive | |
4.15 g/cm3 |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P271-P272-P280-P285-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
H314-H317-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 236-611-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only