Learn More
Fluorure de gallium(III), 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11351499
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Gallium(III) fluoride is employed in the preparation and study of optical fluorogallate glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-51-9
Numéro MDL MFCD00011021
Spécification
Point d’ébullition ∼1000°C
Nom chimique ou matériau Gallium(III) fluoride
Point de fusion 800°C (sublimation)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,4354
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.02g/L at 200C).
Poids de la formule 126.72
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 4.47 g/mL