Learn More
Chlorure de gallium(III), ultra sec, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Catalyseur pour un certain nombre de transformations notamment pour l’ouverture des cycles, le recyclage des époxydes et la trimérisation des alcynes. Il est utilisé pour détecter les neutrinos solaires.
90.30€ - 741.69€
Identifiants chimiques
CAS | 13450-90-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3Ga |
Poids moléculaire (g/mol) | 176.073 |
Numéro MDL | MFCD00011018 |
Clé InChI | UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue |
CID PubChem | 26010 |
Nom IUPAC | trichlorogallane |
SMILES | Cl[Ga](Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15486675
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045026.06 |
5 g |
90.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15496675
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045026.14 |
25 g |
244.22€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15406685
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045026.22 |
100 g |
741.69€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Gallium(III) chloride is a catalyst for a number of transformations including the ring opening and recyclization of epoxides and the trimerization of alkynes. It is used to detect the solar neutrions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13450-90-3 | |
176.073 | |
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K | |
26010 | |
Cl[Ga](Cl)Cl |
Cl3Ga | |
MFCD00011018 | |
gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue | |
trichlorogallane |
Spécification
201°C | |
78°C | |
Granulés de 8 mm et moins | |
MFCD00011018 | |
gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue | |
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K | |
trichlorogallane | |
26010 | |
99.999% | |
Moisture sensitive | |
2.47 |
Gallium(III) chloride | |
13450-90-3 | |
Cl3Ga | |
UN3260 | |
Soluble in water,benzene,carbon tetrachloride and carbon disulfide | |
Cl[Ga](Cl)Cl | |
176.073 | |
176.03 | |
Dans une ampoule sous argon | |
2.47 |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 236-610-0
missing translation for 'rtecsNumber' : LW9100000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
- Gallium(III) chloride, ultra dry
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Gallium trichloride