Learn More
Chlorure de gallium(III), ultra sec, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific™
68.30€ - 1010.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13450-90-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3Ga |
Poids moléculaire (g/mol) | 176.073 |
Numéro MDL | MFCD00011018 |
Clé InChI | UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue |
CID PubChem | 26010 |
Nom IUPAC | trichlorogallane |
SMILES | Cl[Ga](Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11358527
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035698.06 |
5 g | N/A | ||||||
11378527
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035698.14 |
25 g | N/A | ||||||
11368527
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035698.22 |
100 g | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
13450-90-3 | |
176.073 | |
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K | |
26010 | |
Cl[Ga](Cl)Cl |
Cl3Ga | |
MFCD00011018 | |
gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue | |
trichlorogallane |
Spécification
Gallium(III) chloride | |
Blanc | |
99.999% (Metal basis) | |
MFCD00011018 | |
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K | |
trichlorogallane | |
26010 | |
Ultra dry. White powder/flake/crystalline/beads, etc. |
13450-90-3 | |
Ultra-sec. Diverses formes (poudre / flocons / crist/microbilles, etc.) | |
Cl3Ga | |
gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue | |
Cl[Ga](Cl)Cl | |
176.073 | |
176.03 | |
2.47g/cm3 |
Sécurité et traitement
H301-H311-H332-H314-H318: Toxic if swallowed. Toxic in contact with skin. Harmful if inhaled. Causes severe skin burns and eye damage. Causes serious eye damage.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 8, Packing Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 236-610-0