Learn More
Chlorure de gallium(III), ultra sec, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
89.34€ - 750.74€
Identifiants chimiques
CAS | 13450-90-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3Ga |
Poids moléculaire (g/mol) | 176.073 |
Numéro MDL | MFCD00011018 |
Clé InChI | UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue |
CID PubChem | 26010 |
Nom IUPAC | trichlorogallane |
SMILES | Cl[Ga](Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11330558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043879.06 |
5 g |
89.34€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11354908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043879.14 |
25 g |
251.25€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11340558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043879.22 |
100 g |
750.74€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Gallium(III) chloride is used as lewis acid or precursor of organogallium reagents. It is used in detection of solar neutrinos. It is used in semiconductor devices for microelectronics and optics. It acts as a catalyst for a number of transformations such as the ring opening and recyclization of epoxide or trimerization of alkynes and as diamagnetic analogue for ferric compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
13450-90-3 | |
176.073 | |
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K | |
26010 | |
Cl[Ga](Cl)Cl |
Cl3Ga | |
MFCD00011018 | |
gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue | |
trichlorogallane |
Spécification
201°C | |
78°C | |
13450-90-3 | |
Cristalline | |
Cl3Ga | |
UN3260 | |
gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue | |
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K | |
trichlorogallane | |
26010 | |
99.999% | |
Moisture sensitive |
Gallium (III) chloride | |
Ultra dry | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011018 | |
14,4348 | |
Soluble in water,benzene,carbon tetrachloride and carbon disulphide. | |
Cl[Ga](Cl)Cl | |
176.073 | |
176.03 | |
Ampoule | |
2.47 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-610-0
missing translation for 'rtecsNumber' : LW9100000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
- Gallium(III) chloride, ultra dry
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Gallium trichloride