Learn More
Chlorure de gallium(III), + de 99,99 %, (base métallique à l’état de traces), anhydre, microbilles, mailles -10, Thermo Scientific Chemicals
83.72€ - 864.30€
Identifiants chimiques
CAS | 13450-90-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3Ga |
Poids moléculaire (g/mol) | 176.08 |
Clé InChI | UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue |
CID PubChem | 26010 |
Nom IUPAC | trichlorogallane |
SMILES | Cl[Ga](Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12048598
|
Thermo Scientific Acros
444100050 |
5 g | Flacon en verre |
83.72€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12377153
|
Thermo Scientific Acros
444100250 |
25 g | Flacon en verre |
254.27€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12387153
|
Thermo Scientific Acros
444101000 |
100 g | Flacon en verre |
864.30€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-tracesIdentifiants chimiques
13450-90-3 | |
176.08 | |
gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue | |
trichlorogallane |
Cl3Ga | |
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K | |
26010 | |
Cl[Ga](Cl)Cl |
Spécification
201.0°C | |
78.0°C | |
99.99+% | |
GaCl3 | |
gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue | |
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K | |
trichlorogallane | |
26010 | |
≥99.99% |
Gallium(III) Chloride | |
13450-90-3 | |
Cl3Ga | |
15,4378 | |
Solubility in water: reacts | |
Cl[Ga](Cl)Cl | |
176.08 | |
176.08 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Conserver dans un
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 236-610-
- Gallium(III) chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P402-Stocker dans un endroit sec.