Learn More
Bromure de gallium(III), ultra-sec, 99,998 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11343887
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Gallium bromide is used as a catalyst in the alkylation of aromatic compounds by alkyl bromides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13450-88-9
Formule moléculaire Br3Ga
Poids moléculaire (g/mol) 309.435
Numéro MDL MFCD00016100
Clé InChI SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
Synonyme gallium tribromide, gallium bromide gabr3, gallium iii bromide, gallium bromide, gabr3, gallium bromide, gabr3, gallium iii bromide, anhydrous, gallium iii bromide, ultra dry, gallium iii bromide, anhydrous, granular
CID PubChem 83477
Nom IUPAC tribromogallane
SMILES [Ga](Br)(Br)Br
Spécification
Point d’ébullition 279°C
Nom chimique ou matériau Gallium(III) bromide
Point de fusion 122°C
Note relative au nom Ultra dry
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 309.45
Pourcentage de pureté 99.998%
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 3.69 g/mL