Learn More
Bromure de gallium(III) anhydre, Thermo Scientific Chemicals
99.05€ - 374.87€
Identifiants chimiques
CAS 13450-88-9
Formule moléculaire Br3Ga
Poids moléculaire (g/mol) 309.435
Numéro MDL MFCD00016100
Clé InChI SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
Synonyme gallium tribromide, gallium bromide gabr3, gallium iii bromide, gallium bromide, gabr3, gallium bromide, gabr3, gallium iii bromide, anhydrous, gallium iii bromide, ultra dry, gallium iii bromide, anhydrous, granular
CID PubChem 83477
Nom IUPAC tribromogallane
SMILES [Ga](Br)(Br)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11358327
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
032107.04
2 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11368327
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
032107.09
10 g
374.87€
10g
Description
Description
Gallium(III) bromide is used as organic intermediates. It is a powerful oxidizing agent and is able to release oxygen free radicals from the water in mucous membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 236-609-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Bromure de gallium(III) anhydre, Thermo Scientific Chemicals