Learn More
2,4-pentanédionate de gallium(III), 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
113.57€ - 423.11€
Identifiants chimiques
CAS 14405-43-7
Formule moléculaire C15H21GaO6
Poids moléculaire (g/mol) 367.05
Numéro MDL MFCD00013492
Clé InChI IMMRYVXLCAMRNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gallium iii acetylacetonate, gallium iii 2,4-pentanedionate
CID PubChem 71311502
Nom IUPAC (Z)-4 -[[(Z)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxy-[(E)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxygallanyl]oxypent-3-en-2-one
SMILES [Ga+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11379727
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042086.06
5 g
113.57€
5g
11369727
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042086.14
25 g
423.11€
25g
Description
Description
It is used in research on Ga-containing materials. Gallium oxide thin films can be created with atomic layer epitaxy (ALE) by combining gallium acetylacetonate with either water or ozone as the precursor. It can also be used for the synthesis of high purity gallium nitride nano-wires and nano-needles at low temperatures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
14405-43-7
367.05
IMMRYVXLCAMRNK-UHFFFAOYSA-N
71311502
[Ga+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
C15H21GaO6
MFCD00013492
gallium iii acetylacetonate, gallium iii 2,4-pentanedionate
(Z)-4 -[[(Z)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxy-[(E)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxygallanyl]oxypent-3-en-2-one
Spécification
Gallium(III) 2,4-pentanedionate
14405-43-7
(Base des métaux)
MFCD00013492
Insoluble in water.
[Ga+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
367.05
367.05
Odorless
196°C to 198°C (decomposition)
Poudre
C15H21GaO6
gallium iii acetylacetonate, gallium iii 2,4-pentanedionate
IMMRYVXLCAMRNK-UHFFFAOYSA-N
(Z)-4 -[[(Z)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxy-[(E)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxygallanyl]oxypent-3-en-2-one
71311502
99.99%
1.42 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335-H351
missing translation for 'einecsNumber' : 238-377-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Gallium(III) 2,4-pentanedionate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Gallium(III) 2,4-pentanedionate