Learn More
Tellurure de gallium(II), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
169.85€ - 620.09€
Identifiants chimiques
CAS | 12024-14-5 |
---|---|
Formule moléculaire | GaTe |
Poids moléculaire (g/mol) | 197.323 |
Numéro MDL | MFCD00135536 |
Clé InChI | OFIYHXOOOISSDN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | gallium ii telluride |
CID PubChem | 14496722 |
Nom IUPAC | tellanylidénegallium |
SMILES | [Ga]=[Te] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11354857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041881.03 |
1 g |
169.85€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11364857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041881.06 |
5 g |
620.09€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Gallium(II) telluride acts as a semiconductor is used in the electronics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12024-14-5 | |
197.323 | |
OFIYHXOOOISSDN-UHFFFAOYSA-N | |
14496722 | |
[Ga]=[Te] |
GaTe | |
MFCD00135536 | |
gallium ii telluride | |
tellanylidénegallium |
Spécification
Gallium(II) telluride | |
(Base des métaux) | |
MFCD00135536 | |
Insoluble in water. | |
[Ga]=[Te] | |
197.323 | |
197.32 | |
Moisture sensitive |
12024-14-5 | |
GaTe | |
gallium ii telluride | |
OFIYHXOOOISSDN-UHFFFAOYSA-N | |
tellanylidénegallium | |
14496722 | |
99.999% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H332
Toxique en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 234-690-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante