Learn More
Chlorure de gallium(II), ultra sec, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11323887
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Ampoule
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 535°C
Nom chimique ou matériau Gallium(II) chloride
Point de fusion 164°C
Note relative au nom Ultra dry
CAS 24597-12-4
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro MDL MFCD00151526
Numéro UN UN3260
Poids de la formule 281.26
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Acidic
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Air and moisture sensitive