Learn More
Arséniure de gallium, morceaux gris foncé, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11349269
2 g
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Pour semi-conducteurs (transistors, lasers, cellules solaires)
Semiconductors (transistors, lasers, solar cells)Gallium arsenide is used in semiconductor applications. It is also used in the manufacture of devices such as microwave frequency integrated circuits, Gunn diodes, monolithic microwave integrated circuits, infrared light-emitting diodes, laser diodes and optical windows. Further, it is used for single-crystalline thin film solar cells and multi-junction solar cells. In addition, it is used for the detection of X-rays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303-00-0
Formule moléculaire AsGa
Poids moléculaire (g/mol) 144.645
Numéro MDL MFCD00011017
Clé InChI JBRZTFJDHDCESZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gallium arsenide, gallium arsenide gaas, gallium monoarsenide, gallium monoarsenide gaas, unii-27fc46ga44, ccris 4020, arsinogallane, gallium arsenide trace metals basis 1g, gallium arsenide, pieces trace metals basis, gallium arsenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 1mm 0.04in thick
CID PubChem 14770
Nom IUPAC gallanylidynearsane
SMILES [Ga]#[As]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallium arsenide
Point de fusion 1238°C
Couleur Gris
Forme physique Pièces
Quantité 2 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in hydrochloric acid. Insoluble in water,ethanol,methanol and acetone.
Poids de la formule 144.64
Odeur Odorless
Densité 5.31 g/cm3
Nom du produit
Arséniure de gallium, morceaux gris foncé, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >