Learn More
Antimoniure de gallium, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
20.90€ - 294.47€
Identifiants chimiques
CAS 12064-03-8
Numéro MDL MFCD00016101
Synonyme gallium antimonide, stibinogallane, galliumantimonid, gallium antimonide, polycryst, gallium antimonide, single crystal substrate , <100>, diam. x thickness 2 in. x 0.5 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11302028
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012933.77
0.1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11322028
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012933.03
1 g
73.47€
1g
11312028
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012933.06
5 g
294.47€
5g
Description
Description
Gallium antimonide can be used for Infrared detectors, infrared LEDs and lasers and transistors, and thermophotovoltaic systems. It can be used as a component of photoresists and other composites where high refractive index is desirable
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12064-03-8
MFCD00016101
gallium antimonide, stibinogallane, galliumantimonid, gallium antimonide, polycryst, gallium antimonide, single crystal substrate , <100>, diam. x thickness 2 in. x 0.5 mm
Spécification
Gallium antimonide
12064-03-8
(Base des métaux)
UN1549
Insoluble in water.
99.99%
710°C
Pièces
MFCD00016101
gallium antimonide, stibinogallane, galliumantimonid, gallium antimonide, polycryst, gallium antimonide, single crystal substrate , <100>, diam. x thickness 2 in. x 0.5 mm
191.47
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H332
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ANTIMONY COMPOUNDS, INORGANIC, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 235-058-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Antimoniure de gallium, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals