Learn More
Acide gallique monohydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10259493
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5995-86-8
Formule moléculaire C7H5O5
Poids moléculaire (g/mol) 169.11
Numéro MDL MFCD00149098
Clé InChI LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
CID PubChem 24721416
Nom IUPAC Acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque ; hydrate
SMILES OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallic acid monohydrate
Note relative au nom c.p.
Point de fusion 251,0°C
Couleur Blanc à beige
Formule linéaire (HO)3C6H2CO2H·H2O
Beilstein 10, 470
Merck Index 15, 4375
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :15 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, le glycérol et l’acétone, pratiquement insoluble dans le benzène, le chloroforme et l’éther de pétrole
Poids de la formule 188.12
Pourcentage de pureté ≥99% (on dry substance)
Quantité 2,5kg
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 10 % max. (120°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre