Learn More
Ester d’acide galique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
250g
1kg
5kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gallic acid |
Note relative au nom | 98% |
Point de fusion | 253,0°C |
Couleur | Jaune à beige |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Informations sur la solubilité | Solubilité dans l’eau :12 g/l d’eau froide.Autres solubilités : facilement soluble dans l’eau chaude, très soluble dans l’éthanol :160 g/l, acétone :200 g/l, soluble dans le glycérol :100 g/l, légèrement soluble dans l’éther :10 g/l, insoluble dans le benzène, le chloroforme, l’éther d’essence |
Poids de la formule | 170.12 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Densité | 1,6940 g/ml |
Quantité | 1kg |