Learn More
Eppendorf™ Incubateurs Galaxy™ 48 R
Lorsqu’un niveau élevé d’isolement de culture cellulaire est requis ou qu’un espace très limité est disponible dans le laboratoire, le Galaxy 48R empilable est le bon choix. La désinfection à haute température, une chambre sans soudure et une conception sans ventilateur facilitent le nettoyage et offrent une grande protection contre la contamination.
Marque: Eppendorf™ CO48332011
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Faible encombrement : peut être utilisé dans les laboratoires plus petits.
- Grand affichage rétro-éclairé avec menu d’aide à l’écran.
- Contrôle et enregistrement des données de la température, du CO2, des ouvertures de portes et des alarmes.
- La conception sans ventilateur offre un espace plus utile.
- Le système de chauffage direct à six côtés offre un environnement incubé uniforme.
- Chambre en acier inoxydable emboutie et facile à nettoyer sans coutures ni soudures.
- Faible consommation de gaz.
- Relais d’alarme intégré.
- Options disponibles en fonction du numéro de modèle :
- Contrôle du gaz O2.
- Ensemble d’humidité.
- Désinfection à haute température (4 heures à 120°C).
- Contrôle d’O2 (p. ex. pour les études hypoxiques).
- Porte intérieure en verre scindée en 2.
Spécification
Alimentation internationale, désinfection à haute température, ensemble d’humidité | |
Acier inoxydable | |
1 à 19 % | |
Incubateur à CO2 |
48 L | |
Capteur IR | |
Contrôle de l’O2 de 1 à 19 % | |
Porte intérieure à 2 ouvertures |