Learn More
Perchlorate de gadolinium(III) hexahydraté, 50 % w/w soln. aq., qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
34.60€ - 348.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14017-52-8 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00150239 |
Synonyme | gadolinium perchlorate, gadolinium iii perchlorate, acmc-20aku7, gadolinium iii perchlorate solution, gadolinium 3+ triperchlorate, gadolinium perchlorate, crystalline hydrate,, gadolinium iii perchlorate solution, 40 wt. % in h2o |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11470291
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040571.NA |
2 g |
34.60€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11480291
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040571.NC |
10 g |
85.10€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11490291
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040571.NE |
50 g |
348.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
[Gd(DO3A-Pr-ATP)(H2O)2] was synthesized by the reaction of DO3A-Pr-ATP with gadolinium(iii) perchlorate hydrate in water. Gadolinium(III) chelates approved by FDA for human imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14017-52-8 | |
MFCD00150239 | |
gadolinium perchlorate, gadolinium iii perchlorate, acmc-20aku7, gadolinium iii perchlorate solution, gadolinium 3+ triperchlorate, gadolinium perchlorate, crystalline hydrate,, gadolinium iii perchlorate solution, 40 wt. % in h2o |
Spécification
Gadolinium(III) perchlorate hexahydrate | |
Liquide | |
UN3211 | |
Insoluble in water. | |
Réactif | |
Odorless |
14017-52-8 | |
MFCD00150239 | |
gadolinium perchlorate, gadolinium iii perchlorate, acmc-20aku7, gadolinium iii perchlorate solution, gadolinium 3+ triperchlorate, gadolinium perchlorate, crystalline hydrate,, gadolinium iii perchlorate solution, 40 wt. % in h2o | |
563.69 (455.60 Anhydrous) | |
50% w/w aq. soln. |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319-H335
Peut aggraver un incendie
comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H271-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :PERCHLORATES, INORGANIQUES, SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-837-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only