Learn More
Nitrate de gadolinium(III) pentahydraté, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10246590
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52788-53-1
Formule moléculaire GdN3O9·5H2O
Poids moléculaire (g/mol) 433.33
Numéro MDL MFCD00149729
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium(III) nitrate pentahydrate
Point de fusion 92.0°C
Note relative au nom 99.9%
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Formule linéaire Gd(NO3)3·5H2O
Merck Index 14, 4326
Poids de la formule 433.33
Pourcentage de pureté 99.9%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Gadolinium(III) nitrate pentahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.