Learn More
Nitrate de gadolinium(III) hydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
78.70€ - 791.00€
Identifiants chimiques
CAS | 94219-55-3 |
---|---|
Formule moléculaire | GdN3O9 |
Poids moléculaire (g/mol) | 343.26 |
Numéro MDL | MFCD00011023 |
Clé InChI | MWFSXYMZCVAQCC-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | gadolinium(3+) trinitrate |
SMILES | [Gd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11321009
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011284.06 |
5 g |
78.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11341009
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011284.14 |
25 g |
217.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11331009
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011284.22 |
100 g |
791.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Gadolinium(III) nitrate is used as an oxidizing agent and the precursor material in the preparation of gadolinium compounds. It is extensively employed in the production of specialized glasses and ceramics. It is also employed in heavy water nuclear reactors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
94219-55-3 | |
343.26 | |
MWFSXYMZCVAQCC-UHFFFAOYSA-N | |
[Gd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
GdN3O9 | |
MFCD00011023 | |
gadolinium(3+) trinitrate |
Spécification
Gadolinium(III) nitrate hydrate | |
94219-55-3 | |
Agrégats cristallins | |
GdN3O9 | |
UN1477 | |
Soluble in water. | |
[Gd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
343.26 | |
99.99% | |
Hygroscopic |
92°C | |
Blanc | |
(REO) | |
MFCD00011023 | |
14,4326 | |
MWFSXYMZCVAQCC-UHFFFAOYSA-N | |
gadolinium(3+) trinitrate | |
343.26 (Anhydrous) | |
Reacton™ | |
2.406 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319-H335
Peut aggraver un incendie
comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRATES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'rtecsNumber' : LW4550000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only