Learn More
Iodure de gadolinium(III), ultra-sec, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11338607
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
It is used as a compound in semiconductors and other high purity applications, for contrast imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13572-98-0
Formule moléculaire GdI3
Poids moléculaire (g/mol) 537.96
Numéro MDL MFCD00016114
Clé InChI IZZTUGMCLUGNPM-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC Triiodure de gadolinium(3+)
SMILES [I-].[I-].[I-].[Gd+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium(III) iodide
Point de fusion 926°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 537.96
Pourcentage de pureté 99.99%
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic