Learn More
Fluorure de gadolinium(III) anhydre, Reacton,™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11346908
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13765-26-9
Formule moléculaire F3Gd
Poids moléculaire (g/mol) 214.25
Numéro MDL MFCD00016113
Clé InChI TYIZUJNEZNBXRS-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC gadolinium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Gd+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium(III) fluoride
Point de fusion 1231°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Poids de la formule 214.25
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton™
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 7.1 g/mL