Learn More
Fluorure de gadolinium(III), anhydre, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Pour dépôt sous vide
109.55€ - 454.26€
Identifiants chimiques
CAS 13765-26-9
Formule moléculaire F3Gd
Poids moléculaire (g/mol) 214.25
Numéro MDL MFCD00016113
Clé InChI TYIZUJNEZNBXRS-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC gadolinium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Gd+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11304118
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041412.09
10 g
109.55€
10g
11314118
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041412.18
50 g
454.26€
50g
Description
Description
Gadolinium(III) fluoride, anhydrous is employed in the synthesis of non-oxide glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13765-26-9
214.25
TYIZUJNEZNBXRS-UHFFFAOYSA-K
[F-].[F-].[F-].[Gd+3]
F3Gd
MFCD00016113
gadolinium(3+) trifluoride
Spécification
Gadolinium(III) fluoride
Anhydrous
Blanc
(REO)
MFCD00016113
TYIZUJNEZNBXRS-UHFFFAOYSA-K
gadolinium(3+) trifluoride
214.25
Odorless
7.1 g/mL
1231°C
13765-26-9
Pièces
F3Gd
Insoluble in water.
[F-].[F-].[F-].[Gd+3]
214.25
99.9%
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 237-369-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote