Learn More
Chlorure de gadolinium(III) hexahydraté, agrégats cristallins blancs, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
51.60€ - 2316.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13450-84-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3GdH12O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 371.69 |
Numéro MDL | MFCD00149732 |
Clé InChI | PNYPSKHTTCTAMD-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | gadolinium chloride hexahydrate, gadolinium trichloride hexahydrate, unii-261ex557hi, gadolinium chloride, hydrate 1:6, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate 8ci,9ci, gadolinium 3+ trichloride hexahydrate, gadolinium iii chloridehexahydrate, gadolinium chloride, hexahydrate,, gadolinium iii chloride hexahydrate, reacton reo |
CID PubChem | 197915 |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Gd+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11381009
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011286.06 |
5 g |
51.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11371009
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011286.14 |
25 g |
129.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11351009
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011286.22 |
100 g |
362.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11361009
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011286.A1 |
1 kg |
2316.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Gadolinium(III) chloride hexahydrate is used as a macrophage inhibitor which inhibits the specialized liver macrophages, Kupffer cells that line the walls of the sinusoids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13450-84-5 | |
371.69 | |
PNYPSKHTTCTAMD-UHFFFAOYSA-K | |
197915 |
Cl3GdH12O6 | |
MFCD00149732 | |
gadolinium chloride hexahydrate, gadolinium trichloride hexahydrate, unii-261ex557hi, gadolinium chloride, hydrate 1:6, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate 8ci,9ci, gadolinium 3+ trichloride hexahydrate, gadolinium iii chloridehexahydrate, gadolinium chloride, hexahydrate,, gadolinium iii chloride hexahydrate, reacton reo | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Gd+3] |
Spécification
Gadolinium(III) chloride hexahydrate | |
13450-84-5 | |
Agrégats cristallins | |
Cl3GdH12O6 | |
gadolinium chloride hexahydrate, gadolinium trichloride hexahydrate, unii-261ex557hi, gadolinium chloride, hydrate 1:6, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate 8ci,9ci, gadolinium 3+ trichloride hexahydrate, gadolinium iii chloridehexahydrate, gadolinium chloride, hexahydrate,, gadolinium iii chloride hexahydrate, reacton reo | |
PNYPSKHTTCTAMD-UHFFFAOYSA-K | |
gadolinium(3+) ; trichlorure ; hexahydrate | |
197915 | |
Hygroscopic |
Rare Earth Oxides Content | |
Blanc | |
99.9% (REO) | |
MFCD00149732 | |
Slightly soluble in water. | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Gd+3] | |
371.69 | |
371.70 (263.61anhydrous) | |
2.424 |
Sécurité et traitement
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et demander un avis médical.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 233-386-6
missing translation for 'rtecsNumber' : LW4050000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only