Learn More
Chlorure de gadolinium(III), 99,9 %, (métaux à l’état de traces), anhydre, Thermo Scientific Chemicals
162.81€ - 571.85€
Identifiants chimiques
CAS 10138-52-0
Formule moléculaire Cl3Gd
Poids moléculaire (g/mol) 263.61
Numéro MDL MFCD00011024
Clé InChI MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Synonyme gadolinium chloride, gadolinium trichloride, gadolinium chloride gdcl3, gdcl3, gadolinium iii chloride, gadolinium 3+ chloride, wln: gd g3, gadolinium iii chloride, ultra dry, gadolinium iii chloride, anhydrous, ?gdcl3
CID PubChem 61486
ChEBI CHEBI:37288
Nom IUPAC trichlorogadolinium
SMILES Cl[Gd](Cl)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10412683
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
383560050
5 g Flacon en verre
162.81€
5g
10321213
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
383560250
25 g Flacon en verre
571.85€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
Spécification
Identifiants chimiques
10138-52-0
263.61
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
61486
trichlorogadolinium
Cl3Gd
MFCD00011024
gadolinium chloride, gadolinium trichloride, gadolinium chloride gdcl3, gdcl3, gadolinium iii chloride, gadolinium 3+ chloride, wln: gd g3, gadolinium iii chloride, ultra dry, gadolinium iii chloride, anhydrous, ?gdcl3
CHEBI:37288
Cl[Gd](Cl)Cl
Spécification
Gadolinium(III) chloride
Blanc
58.2 to 61.1% (Gd) (Complexometry)
GdCl3
gadolinium chloride, gadolinium trichloride, gadolinium chloride gdcl3, gdcl3, gadolinium iii chloride, gadolinium 3+ chloride, wln: gd g3, gadolinium iii chloride, ultra dry, gadolinium iii chloride, anhydrous, ?gdcl3
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
trichlorogadolinium
61486
263.61
Base de métaux à l’état de traces
10138-52-0
Poudre
Cl3Gd
MFCD00011024
Solubility in water: soluble
Cl[Gd](Cl)Cl
263.61
CHEBI:37288
99.90%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-386-6
Identifiant produit
  • Gadolinium(III) chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.