Learn More
Carbonate de gadolinium(III) hydraté, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
48.00€ - 119.00€
Identifiants chimiques
CAS | 38245-36-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C3Gd2O9 |
Poids moléculaire (g/mol) | 494.52 |
Numéro MDL | MFCD00150240 |
Clé InChI | RQXZRSYWGRRGCD-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | gadolinium carbonate hydrate, gadolinium iii carbonate hydrate, acmc-1aeff, 3co3.2gd.h2o, gadolinium carbonate-water 2/3/1, digadolinium 3+ hydrate tricarbonate, gadolinium iii carbonate hydrate, reacton?, gadolinium iii carbonate hydrate-gd reo puratrem |
CID PubChem | 16212943 |
SMILES | [Gd+3].[Gd+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11303778
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040254.06 |
5 g |
48.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11313778
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040254.14 |
25 g |
119.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
38245-36-2 | |
494.52 | |
RQXZRSYWGRRGCD-UHFFFAOYSA-H | |
16212943 |
C3Gd2O9 | |
MFCD00150240 | |
gadolinium carbonate hydrate, gadolinium iii carbonate hydrate, acmc-1aeff, 3co3.2gd.h2o, gadolinium carbonate-water 2/3/1, digadolinium 3+ hydrate tricarbonate, gadolinium iii carbonate hydrate, reacton?, gadolinium iii carbonate hydrate-gd reo puratrem | |
[Gd+3].[Gd+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O |
Spécification
Gadolinium(III) carbonate hydrate | |
Poudre | |
C3Gd2O9 | |
gadolinium carbonate hydrate, gadolinium iii carbonate hydrate, acmc-1aeff, 3co3.2gd.h2o, gadolinium carbonate-water 2/3/1, digadolinium 3+ hydrate tricarbonate, gadolinium iii carbonate hydrate, reacton?, gadolinium iii carbonate hydrate-gd reo puratrem | |
[Gd+3].[Gd+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O | |
494.52 | |
494.53 (Anhydrous) |
38245-36-2 | |
(REO) | |
MFCD00150240 | |
RQXZRSYWGRRGCD-UHFFFAOYSA-H | |
gadolinium(3+) ; tricarbonate ; hydrate | |
16212943 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 227-583-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only