Learn More
Bromure de gadolinium(III), ultra sec, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
185.93€ - 1389.00€
Identifiants chimiques
CAS 13818-75-2
Formule moléculaire GdBr3
Numéro MDL MFCD00049741
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11385897
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
043673.06
5 g
185.93€
5g
11305907
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
043673.14
25 g
553.76€
25g
11395897
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
043673.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
Spécification
Identifiants chimiques
13818-75-2
GdBr3
MFCD00049741
Spécification
Gadolinium (III) bromide
Ultra dry
Poudre
GdBr3
It is soluble in water. Also soluble in THF,1,2-Diethoxyethane,p-dioxane,and alkyl amine.
99.99%
Hygroscopic
770°C
13818-75-2
(Base des métaux)
MFCD00049741
396.96
Ampoule
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-494-4
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
  • Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante