Learn More
Le pentane2,4dione de gadolinium(III) hydraté, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
86.43€ - 295.47€
Identifiants chimiques
CAS 64438-54-6
Formule moléculaire C15H21GdO6
Poids moléculaire (g/mol) 454.58
Numéro MDL MFCD00013493
Clé InChI PJCXQIZIMGZZIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gadolinium iii 2,4-pentanedionate hydrate, reacton, r reo
CID PubChem 131675701
Nom IUPAC gadolinium(3+) ; (Z)-4-oxopent-2-en-2-olate ; hydrate
SMILES [Gd+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11396648
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013204.06
5 g
86.43€
5g
11386648
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013204.14
25 g
295.47€
25g
Description
Description
It is used as a laboratory chemicals & for manufacture of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
64438-54-6
454.58
PJCXQIZIMGZZIT-UHFFFAOYSA-N
131675701
[Gd+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
C15H21GdO6
MFCD00013493
gadolinium iii 2,4-pentanedionate hydrate, reacton, r reo
gadolinium(3+) ; (Z)-4-oxopent-2-en-2-olate ; hydrate
Spécification
Gadolinium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Poudre
C15H21GdO6
gadolinium iii 2,4-pentanedionate hydrate, reacton, r reo
PJCXQIZIMGZZIT-UHFFFAOYSA-N
gadolinium(3+) ; (Z)-4-oxopent-2-en-2-olate ; hydrate
131675701
99.9%
Hygroscopic
64438-54-6
(REO)
MFCD00013493
Insoluble in water.
[Gd+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
454.58
454.58 (Anhydrous)
Reacton™
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante