Learn More
Thermo Scientific Chemicals G3335
Code produit. 15496439
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
A cell-permeable dipeptide that acts as a selective and reversible peroxisome proliferator-activated receptor antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Un dipeptide à perméabilité cellulaire qui agit comme un antagoniste sélectif et réversible des récepteurs activés par un proliférateur de peroxysomes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36099-95-3
Formule moléculaire C16H19N3O5
Synonyme H-Trp-Glu-OH
Spécification
Quantité 50 mg
Description Blanc
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Un dipeptide à perméabilité cellulaire qui agit comme un antagoniste sélectif et réversible des récepteurs activés par un proliférateur de peroxysomes
Poids de la formule 333,34g/mol
Sensibilité Light Sensitive
Type de produit Signal Transduction Reagent
Forme Solide
Clé InChI PWIQCLSQVQBOQV-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Nom IUPAC 2-[2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanamido]pentanedioic acid
Poids moléculaire (g/mol) 333.34