Learn More
asecos™ Armoire pour bouteilles de gaz de type 90 G-ULTIMATE-90
Équipé de bouteilles de gaz
Marque: asecos™ 3067900130682
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
- Stockage sûr et approuvé des gaz inflammables ou toxiques dans les espaces de travail
- Construction robuste et durable : corps en tôle d’acier revêtue de poudre
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Montage facile des tuyaux de raccordement et des raccords de gaz : grande hauteur intérieure (1890 mm), nombreuses possibilités de points d’intercommunication sur le dessus de l’armoire
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à une évacuation technique, ventilation égalisée à l’intérieur de l’armoire
- Testé et certifié : selon les principes GS plus stricts
- Certificats
- Résistance au feu pendant 90 minutes
- type testé conformément à la norme EN 14470-2
- Conformité EN 16121/16122
- Certification GS
- Conforme CE
Prestations de service
Cinq ans
Spécification
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-2, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE | |
615 mm | |
425 x 477 x 1858 mm | |
avec porte battante, À charnière droite | |
2050 mm | |
Bouteilles de gaz pour équipement intérieur standard (charnière droite) | |
G90.205.060.2F.R | |
revêtement époxy lisse | |
598 mm | |
Gris clair (RAL 7035) | |
Armoire de bouteilles de gaz |
1 bouteille de gaz pour équipement intérieur standard (tôle d’acier galvanisé et revêtement en poudre) | |
425 mm | |
615 x 598 x 2050 mm | |
Stockage certifié des gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail – jusqu'à 2 bouteilles de gaz de 50 litres | |
1858 mm | |
Jusqu’à 2 bouteilles de gaz de 50 L | |
1 | |
367,00 kg | |
477 mm | |
Tôle d'acier |