Learn More
asecos™ Armoire pour bouteilles de gaz de type 90 G-ULTIMATE-90
Équipé de bouteilles de gaz
Marque: asecos™ 3065700130659
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
- Stockage sûr et approuvé des gaz inflammables ou toxiques dans les espaces de travail
- Construction robuste et durable : corps en tôle d’acier revêtue de poudre
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Montage facile des tuyaux de raccordement et des raccords de gaz : grande hauteur intérieure (1890 mm), nombreuses possibilités de points d’intercommunication sur le dessus de l’armoire
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à une évacuation technique, ventilation égalisée à l’intérieur de l’armoire
- Testé et certifié : selon les principes GS plus stricts
- Certificats
- Résistance au feu pendant 90 minutes
- type testé conformément à la norme EN 14470-2
- Conformité EN 16121/16122
- Certification GS
- Conforme CE
Prestations de service
Cinq ans
Spécification
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-2, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE | |
615 mm | |
Armoire pour bouteilles de gaz G-ULTIMATE-90 modèle G90.205.120, gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x équipement intérieur confort bouteilles de gaz (tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy) | |
615 x 1198 x 2050 mm | |
Stockage certifié des gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail – jusqu'à 4 bouteilles de gaz de 50 litres | |
1858 mm | |
G90.205.120 | |
revêtement époxy lisse | |
1198 mm | |
Gris clair (RAL 7035) | |
Armoire de bouteilles de gaz |
1 bouteille de gaz pour équipement intérieur confort (tôle d’acier galvanisée et revêtue de poudre) | |
400 mm | |
400 x 1045 x 1858 mm | |
Ailette | |
2050 mm | |
Jusqu’à 4 bouteilles de gaz de 50 L ou 7 bouteilles de gaz de 10 L | |
2 | |
634,50 kg | |
1045 mm | |
Tôle d'acier |