Learn More
Liebherr™ Congélateurs statiques série 52XX G(G)
Conçu avec 14 tiroirs pour un stockage optimal des échantillons et des matériaux congelés. Les congélateurs statiques série 52XX G(G) Liebherr™ sont des modèles de grande capacité avec commandes électroniques pour assurer la stabilité de la température. Options possibles : extérieur en acier blanc ou inoxydable, pieds réglables, avec ou sans roulettes, bacs solides ou métalliques.
Spécification
Capacité (métrique) 472 L
Gamme de températures –14 à –28°C
Modèle de porte SwingLine
No. of Doors 1
Côté charnière Droite interchangeable
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Congélateur de laboratoire sophistiqué pour le stockage d’échantillons congelés
  • La température réglable peut être définie à un niveau précis pour assurer une stabilité maximale de la température  
  • Panneau de commande à affichage numérique avec alarmes sonores et visuelles en cas d’ouverture de porte et de température élevée
  • Congélation automatique et refroidissement rapide après ouverture des portes avec un réfrigérant écologique
Conçu pour fonctionner de manière durable et efficace
  • Matériaux de qualité supérieure et fabrication de premier ordre pour une durée de vie prolongée
  • À base de composants optimisés pour réaliser de hautes performances
  • Fournis avec 14 paniers ou tiroirs solides pour les unités de la série 5000 et 3 paniers pour celles de la série 4000
  • Porte réversible avec verrou de sécurité pour un stockage sécurisé des biens les plus précieux
Spécification
Spécification
472 L
SwingLine
Droite interchangeable
Plaques 7 évaporateurs
14
Électronique
Manuel
220/240 V
–14 à –28°C
1
Plastique blanc
60 kg
Externe numérique
Alarme de température
1,5 A