Learn More
Molecular Probes™ FxCycle™ Violet Stain
FxCycle™ coloration violette
Marque: Molecular Probes™ F10347
350.68 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
La coloration violette FxCycle™ (F10347) est utilisée pour l’analyse cytométrique en flux de la teneur en ADN dans les cellules fixes. Ce colorant est excité par un laser de 405⁄407 nm avec émission collectée dans le filtre de BP 450⁄50 ou équivalent. Ce colorant est sélectif de l’ADN. Le RNase n’est donc pas requis. Des études de cycles cellulaires multicolores pouvant être effectuées à l’aide de la cytométrie en flux, il est souvent nécessaire d’analyser le contenu en ADN sur des lasers alternatifs afin de conserver le laser de 488 nm courant et les canaux de détection pour d’autres marqueurs. Bien adaptée à la ligne de laser violet appréciée, la coloration violette FxCycle™ est un bon choix pour l’analyse de teneur en ADN dans les études de cycle cellulaire multicolores.Consultez un guide de sélection pour tous les produits liés à l’analyse du cycle cellulaire des cellules fixes et vivantes dans la cytométrie en flux.
Spécification
Contient 5 flacons de coloration violette FxCycle™ (100 μg par flacon). Conserver à une température entre 2 et 8°C, à l’abri de la lumière. | |
Cytomètre en flux | |
FxCycle™ coloration violette | |
Liquide | |
FxCycle™, sondes moléculaires™ | |
Température ambiante |
Fluorescent | |
Coloration | |
358 / 461 | |
Tube(s) | |
1 kit | |
Acides nucléiques |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.