Learn More
Mélange de fusion, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10316140
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Identifiants chimiques
Numéro MDL 146979
Spécification
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 122.1g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fusion mixture
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.