Learn More
Molecular Probes™ Fura-2, AM, perméable aux cellules
Fura-2, AM, perméant aux cellules
Marque: Molecular Probes™ F1201
295.64 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fura-2, AM est un indicateur de calcium intracellulaire, de haute affinité, ratiométrique et excitable par la lumière UV. Cette forme de l’ester acétoxyméthyle (AM) est utile pour le chargement intracellulaire non invasif et est également disponible dans une solution de DMSO. Le colorant est disponible sous forme de sels de pentapotassium et pentasodium imperméants aux cellules.Spécification
Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Viabilité cellulaire, prolifération et imagerie cellulaire | |
Indicateur de calcium | |
1 mg |
Fluorescent | |
Microscope à fluorescence | |
Fluorescent à base de colorants | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.