Learn More
Invitrogen™ Fura-2, AM, cell permeant (1 mM Solution in Anhydrous DMSO)
Fura-2, AM is a high affinity, intracellular calcium indicator that is ratiometric and UV light–excitable.
Marque: Invitrogen™ F1225
376.20 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21650" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fura-2, AM is a high affinity, intracellular calcium indicator that is ratiometric and UV light–excitable. This acetoxymethyl (AM) ester form is useful for noninvasive intracellular loading and is also available in 1 mg amounts (Cat. No. F-1201) and in special packagaing (F-1221). Cell-impermeant pentapotassium (F-1200) and pentasodium (F-6799) salt forms of the dye are available.
Spécification
Fura2-AM, 1 ml, jaune, liquide, poids moléculaire de 1001,86, formule moléculaire C44H47N3O24, point d’ébullition à 189°, point de fusion à 18,4°C, point éclair à 94°C, détection fluorescente, température de conservation comprises entre –5 et –30°C, à utiliser avec le microscope à fluorescence | |
Liquide | |
Pour la viabilité cellulaire, la prolifération et la fonction, l’imagerie cellulaire, l’industrie pharmaceutique et biopharmaceutique, l’identification et la validation des cibles et des dérivations, Viabilité et prolifération cellulaires | |
Fura-2 AM | |
Microscope à fluorescence | |
Jaune |
Diméthylsulfoxyde, de 60 à 100 % | |
-5°C à -30°C | |
1 ml | |
Fluorescent | |
Fluorescent à base de colorants | |
Température ambiante |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.