Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Boîtier d’entonnoir
Boîtier de rechange pour entonnoirs avec joint magnétique unique.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4248
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le joint magnétique permet une filtration sous vide simple et d’une seule main des liquides avec des membranes compatibles
- Non approuvée pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres
Spécification
Polyphénylsulfone | |
Non stérile | |
150 ml |