Learn More
Saint Gobain Life Sciences Entonnoir en PFA Chemware™
L’entonnoir en PFA Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ est utilisé pour le transfert de liquides ultra purs dans les applications biotechnologiques, l’analyse environnementale, les laboratoires semi-conducteurs et électroniques.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences D1069642
Code produit. 12328547
  • 236.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Non contaminant
  • Inerte
  • La surface non adhésive réduit les résidus restant dans l’entonnoir
  • Le cône supérieur a un côté élevé pour limiter les éclaboussures, tandis que l’échelon étroit s’adapte à une gamme de récipients
  • La faible énergie de surface du PFA facilite un drainage rapide et complet, puis facilite le nettoyage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
95 mm
Goulot de 112 mm
4.4 in.
PFA
3.7 in.
Funnel