Learn More
Chlorure de fumaryle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11401918
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Fumaryl chloride was used in the preparation of high molecular weight poly(propylene fumarate). The photodissociation dynamics of fumaryl chloride was studied. It is used in agrochemicals and pharmaceuticals manufacturing. Also used as an intermediate for dyes, textile auxiliaries and peroxide compounds. It is an acid halide building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de fumaryle a été utilisé dans la préparation du poly(fumarate de propylène) à poids moléculaire élevé. La dynamique de photodissociation du chlorure de fumaryle a été étudiée. Il est utilisé dans la fabrication de produits agrochimiques et pharmaceutiques. Il est également utilisé comme intermédiaire pour les colorants, les auxiliaires textiles et les composés de peroxyde. Il s’agit d’un bloc de construction d’halogénures acides.
Solubilité
Il réagit avec l‘eau.
Remarques
Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants, les métaux actifs et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 627-63-4
Formule moléculaire C4H2Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.958
Numéro MDL MFCD00000733
Clé InChI ZLYYJUJDFKGVKB-OWOJBTEDSA-N
Synonyme fumaryl chloride, fumaroyl dichloride, fumaroyl chloride, fumarylchlorid, chlorure de fumaryle, fumarylchlorid czech, 2-butenedioyl dichloride, e, 2-butenedioyl dichloride, 2e, dichlorid kyseliny fumarove, fumaryl dichloride
CID PubChem 5325504
Nom IUPAC Dichlorure de (E)-2-butènedioyle
SMILES C(=CC(=O)Cl)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Fumaryl chloride
Point de fusion -2°C
Densité 1.413
Point d’ébullition 159°C to 161°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.5
Quantité 100 g
Numéro UN UN1780
Beilstein 1721342
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité It reacts with water.
Poids de la formule 152.97
Pourcentage de pureté 95%