Learn More
3M™ Lunettes de sécurité Fuel™
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Bleu, Miroir
Bronze
Indoor/Outdoor, Mirror
Rouge, Miroir
Couleur de la monture:
Argent
Bronze
Description
- Lunettes de sécurité conçues pour être portées au travail, à la maison ou pendant les activités récréatives de plein air
- Les supports de verres moulés de la monture empêchent les verres d’être délogés par un fort impact frontal
- Système de ventilation sur le pont de nez et les branches pour empêcher l’apparition de buée
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Approuvé CE, EN 166:2001 |
Revêtement de la lentille | Antirayures |
Description | Revêtement rouge miroir pour une durabilité accrue et une vision améliorée |
Teinte de la lentille | Rouge, Miroir |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Couleur de la monture | Bronze |
Lens Material | Polycarbonate |