Learn More
JULABO™ Refroidisseur à immersion, FT Series
Principalement utilisé pour les circulateurs de contre-refroidissement à bain ouvert à température ambiante ou inférieure ainsi que pour le refroidissement rapide des liquides. Les refroidisseurs à immersion Julabo™ offrent un faible encombrement et représentent une solution économique évitant l’utilisation de l’eau du robinet pour le refroidissement.
Marque: JULABO™ 9650890
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Refroidissement rapide des liquides pour atteindre des températures basses
- Contre-refroidissement de liquides en association avec des cryothermostats
- Respectueux de l’environnement grâce à une économie d’eau du robinet précieuse
- Utilisation et manipulation conviviales
- Conception compacte, faible encombrement
- Remplace la glace carbonique
Spécification
5 à 35°C | |
0,3 kW à 20°C | |
Sonde d’immersion flexible (L x dia.) 65 x 1,5 cm | |
55 x 38 x 60 cm | |
50 kg |
Refroidisseur à immersion FT | |
−90 à +30°C | |
FT900 | |
160 cm | |
115 / 230 V |