Learn More
JULABO™ Refroidisseur à immersion, FT Series
Principalement utilisé pour les circulateurs de contre-refroidissement à bain ouvert à température ambiante ou inférieure ainsi que pour le refroidissement rapide des liquides. Les refroidisseurs à immersion Julabo™ offrent un faible encombrement et représentent une solution économique évitant l’utilisation de l’eau du robinet pour le refroidissement.
Marque:  JULABO™ 9650840
Code produit. 10264011
  • 5260.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Refroidissement rapide des liquides pour atteindre des températures basses
  • Contre-refroidissement de liquides en association avec des cryothermostats
  • Respectueux de l’environnement grâce à une économie d’eau du robinet précieuse
  • Utilisation et manipulation conviviales
  • Conception compacte, faible encombrement
  • Remplace la glace carbonique
Spécification
Spécification
5 à 35°C
0,45 kW à 20°C
Sonde d’immersion (L x dia.) 12 x 5 cm
30 x 20 x 43 cm
24 kg
Refroidisseur à immersion FT
−40 à +30°C
FT400
120 cm
115 / 230 V