Learn More
JULABO™ Refroidisseur à immersion, FT Series
Principalement utilisé pour les circulateurs de contre-refroidissement à bain ouvert à température ambiante ou inférieure ainsi que pour le refroidissement rapide des liquides. Les refroidisseurs à immersion Julabo™ offrent un faible encombrement et représentent une solution économique évitant l’utilisation de l’eau du robinet pour le refroidissement.
Marque:  JULABO™ 9650842
Code produit. 10028782
  • 4875.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Refroidissement rapide des liquides pour atteindre des températures basses
  • Contre-refroidissement de liquides en association avec des cryothermostats
  • Respectueux de l’environnement grâce à une économie d’eau du robinet précieuse
  • Utilisation et manipulation conviviales
  • Conception compacte, faible encombrement
  • Remplace la glace carbonique
  • Respectueux de l'environnement grâce à la conservation de l'eau de refroidissement
  • Contrôle et affichage de la température intégrés
  • Avec capteur Pt100 externe (200 x 6 mm de dia., en acier inoxydable)
Spécification
Spécification
5 à 35°C
0,45 kW à 20°C
LED
FT402
120 cm
115 / 230 V
Refroidisseur à immersion FT
−40 à +30°C
Sonde d’immersion 12 x 5 cm (L x dia.) ; capteur Pt100 externe
30 x 20 x 43 cm
24 kg