Learn More
FSCN3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | FSCN3 |
---|---|
Concentration | 0.17 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16881794
|
Proteintech
13536-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16871794
|
Proteintech
13536-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Acts as an actin bundling protein.Spécification
FSCN3 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
Q9NQT6, Q9QXW4 | |
296947, 29999, 56223 | |
FSCN3 Fusion Protein Ag4459 | |
Primary | |
-20°C | |
FSCN3 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Fascin 3, FSCN3, Testis fascin | |
Fscn3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |