Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampon FSB
Pour le stockage congelé de cellules compétentes
87.60€ - 149.75€
Spécification
Couleur Incolore
Synonyme Tampon de stockage congelé
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Pour le stockage congelé de cellules compétentes
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15423059
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J60262.=E
125 mL
87.60€
125mL
15433059
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J60262.AK
250 ml
149.75€
250mL
Description
Description
For frozen storage of competent cells
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Incolore
2°C à 8°C
Pour le stockage congelé de cellules compétentes
Tampon de stockage congelé
Liquide
Tampon
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Recommended Storage : À conserver au froid